Learn More
Alcohol 4-cloro-3-etoxi-2-fluorobencílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15446857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446857 250 mg 250 miligramos
15436857 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33963.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1323955-60-7
Fórmula molecular C9H10ClFO2
Peso molecular (g/mol) 204.625
Número MDL MFCD19687185
Clave InChI KEZBCIIBPSEUHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl alcohol, 4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl methanol
PubChem CID 66523614
Nombre IUPAC (4-cloro-3-etoxi-2-fluorofenil)metanol
SMILES CCOC1=C(C=CC(=C1F)CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl alcohol
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.63
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido