Learn More
Éster metílico del ácido 4-cloro-3-ciclohexeno-1-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-cyclohexene-1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 27705-05-1 |
| Fórmula molecular | C8H11ClO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11ClO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1CCC(=CC1)Cl |
| Nombre IUPAC | 4-clorociclohex-3-eno-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 174.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0448 |