Learn More
Ácido 4-cloro-3-cianobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499767
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499767 250 mg 250 miligramos
15489767 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53001.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 871332-95-5
Fórmula molecular C7H5BClNO2
Peso molecular (g/mol) 181.38
Número MDL MFCD08056360
Clave InChI PRPLADNLEYNYFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-cyanophenyl boronic acid, 5-borono-2-chlorobenzonitrile, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid, 4-chloro-3-cyano-phenyl boronic acid, 4-chloro-3-cyanophenylboronicacid, pubchem17104, acmc-209qho, ksc447q0n, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid 97+%
PubChem CID 44119831
Nombre IUPAC ácido (4-cloro-3-cianofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC(C#N)=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-cyanobenzeneboronic acid
Punto de fusión 300°C to 304°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.39
Porcentaje de pureza 98%