Learn More
4-Cloro-3-ciano-6-metoxi-7-[3-(4-metilpiperazina-1-il)propoxi]quinolina, TRC
Código de producto. 17958774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
17958774 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17958774 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC380750500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 492444-39-0
Fórmula molecular C19H23ClN4O2
Peso molecular (g/mol) 374.86
Sinónimo 4-Chloro-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]-3-quinolinecarbonitrile, Bosutinib impurity
Nombre IUPAC 4-cloro-6-metaxi-7-(3-(4-metilpiperazina-1-il)propoxi)quinolina-3-carbonitrilo
SMILES ClC(C1=C2C=C(OCCCN3CCN(C)CC3)C(OC)=C1)=C(C=N2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-cyano-6-methoxy-7-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy]quinoline
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23ClN4O2/c1-23-5-7-24(8-6-23)4-3-9-26-18-11-16-15(10-17(18)25-2)19(20)14(12-21)13-22-16/h10-11,13H,3-9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.15