Learn More
4-cloro-3,5-dinitrobenzotrifluoruro, TRC
Código de producto. 30138239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138239 250 g 250 g
30135999 100 g 100 g
30008798 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138239 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC367130250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 393-75-9
Fórmula molecular C7 H2 Cl F3 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 270.55
Sinónimo 2-Chloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)-benzene, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3,5-dinitro-toluene, 1,3-Dinitro-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene, 1-Chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)chlorobenzene, 2-Chloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Dinitro-4-chlorobenzotrifluoride, 3,5-Dinitro-4-chlorotrifluoromethylbenzene, 4-(Trifluoromethyl)-2,6-dinitrochlorobenzene, 4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3,5-dinitrotoluene, Chloralin, NSC 88274
Nombre IUPAC 2-cloro-1,3-dinitro-5-(trifluorometil)benceno
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(cc(c1Cl)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H2ClF3N2O4/c8-6-4(12(14)15)1-3(7(9,10)11)2-5(6)13(16)17/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.9655