Learn More
4-cloro-3,5-dinitrobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3,5-dinitrobenzonitrile |
| CAS | 1930-72-9 |
| Fórmula molecular | C7H2ClN3O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3,5-Dinitro-4-chlorobenzonitrile, 4-Chloro-3,5-dinitrobenzonitrile, NSC 74453 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H2ClN3O4/c8-7-5(10(12)13)1-4(3-9)2-6(7)11(14)15/h1-2H |
| SMILES | N#CC1=CC([N+]([O-])=O)=C(Cl)C([N+]([O-])=O)=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-3,5-dinitrobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 227.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.97 |