Learn More
4-Cloro-3,5-dinitrobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11362136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362136 1 g 1 g
11372136 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03413.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-cloro-3,5-dinitrobenzonitrilo se puede utilizar en la síntesis de 3-nitro-4-tiocianobenzonitrilo. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son las bases fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1930-72-9
Fórmula molecular C7H2ClN3O4
Peso molecular (g/mol) 227.56
Número MDL MFCD00007067
Clave InChI SCGDEDHSPCXGEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 4-chloro-3,5-dinitro, 4-chloro-3,5-dinitrobenzenenitrile, 1-chloro-4-cyano-2,6-dinitrobenzene, 4-chloro-3,5-dinitrobenzenecarbonitrile, acmc-1brcu, 4-chloro-3,5-dinitrobenzonitril, 3,5-dinitro-4-chlorobenzonitrile, 4-cyano-2,6-dinitrochlorobenzene, 4-chloro-3,5-dinitro-benzonitrile, benzonitrile,4-chloro-3,5-dinitro
PubChem CID 16008
Nombre IUPAC 4-cloro-3,5-dinitrobenzonitrilo
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])Cl)[N+](=O)[O-])C#N
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3,5-dinitrobenzonitrile
Punto de fusión 140°C to 142°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 1990451
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.56
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.