Learn More
Ácido 4-cloro-3,5-dinitrobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489513 500 g 500 g
11469513 25 g 25 g
11479513 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489513 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12373.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 118-97-8 | C7H3ClN2O6 | 246.559 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-97-8
Fórmula molecular C7H3ClN2O6
Peso molecular (g/mol) 246.559
Número MDL MFCD00007080
Clave InChI PCTFIHOVQYYAMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-4-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3,5-dinitro, 4-chloro-3,5-dinitrobenzoate, 4-chloro-3,5-dinitro-benzoic acid, benzoicacid, 4-chloro-3,5-dinitro, pubchem22980, acmc-1bt9j, ksc180k5t, timtec-bb sbb003176
PubChem CID 8377
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])Cl)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid
Punto de fusión 159°C to 162°C
Punto de ebullición 315°C
Temperatura de inflamación 186°C (367°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 668253
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.56
Porcentaje de pureza 99%