Learn More
Clorhidrato de (4-cloro-3,5-dimetilpiridin-2-il)metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol Hydrochloride |
| CAS | 143016-70-0 |
| Fórmula molecular | C8H11Cl2NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-3,5-dimethyl-2-pyridinemethanol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10ClNO.ClH/c1-5-3-10-7(4-11)6(2)8(5)9;/h3,11H,4H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1cnc(CO)c(C)c1Cl |
| Nombre IUPAC | (4-cloro-3,5-dimetilpiridin-2-il)metanol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 208.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0218 |