Learn More
Ácido 4-cloro-3,5-dimetilpicolínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3,5-dimethylpicolinic Acid |
| CAS | 447461-22-5 |
| Fórmula molecular | C8H8ClNO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4-Chloro-3,5-dimethyl-2-pyridinecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-4-3-10-7(8(11)12)5(2)6(4)9/h3H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | Cc1cnc(C(=O)O)c(C)c1Cl |
| Nombre IUPAC | ácido 4-cloro-3,5-dimetilpiridina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 185.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0244 |