Learn More
Ácido 4-cloro-3,5-dimetilfenoxiacético, TRC
Código de producto. 30180255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180255 25 mg 25 miligramos
30179734 100 mg 100 miligramos
30179945 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36748525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19545-95-0
Fórmula molecular C10H11ClO3
Peso molecular (g/mol) 214.65
Sinónimo (4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic Acid, [(4-chloro-3,5-xylyl)oxy]acetic Acid;2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic Acid;
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-cloro-3,5-dimetilfenoxi)acético
SMILES ClC1=C(C)C=C(OCC(O)=O)C=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11ClO3/c1-6-3-8(14-5-9(12)13)4-7(2)10(6)11/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.4