Learn More
4-Cloro-3,5-dimetilfenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425077 100 g 100 g
11435077 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21964.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88-04-0 | C8H9ClO | 156.609 g/mol
It is used in hospitals and households for disinfection and sanitation. It is used in wound-cleansing applications and household antiseptics such as Dettol liquid, cream and ointments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para la desinfección y el saneamiento en hospitales y hogares. Se emplea en aplicaciones de limpieza de heridas y en antisépticos domésticos como cremas, pomadas y productos líquidos Dettol.
Solubilidad
Soluble en benceno, tolueno, glicerina, cloroformo, acetona, isopropanol, alcohol, éter, terpenos y soluciones de hidróxidos alcalinos. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-04-0
Fórmula molecular C8H9ClO
Peso molecular (g/mol) 156.609
Número MDL MFCD00002324
Clave InChI OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroxylenol, dettol, 4-chloro-3,5-xylenol, pcmx, benzytol, p-chloro-m-xylenol, 2-chloro-m-xylenol, 4-chloro-m-xylenol, ottasept, desson
PubChem CID 2723
ChEBI CHEBI:34393
Nombre IUPAC 4-cloro-3,5-dimetilfenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1Cl)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
Punto de fusión 112°C to 116°C
Punto de ebullición ∼246°C
Temperatura de inflamación 138°C (280°F)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 1862539
Índice Merck 14,2176
Información de solubilidad Soluble in benzene,toluene,glycerin,chloroform,acetone,isopropanol,alcohol,ether,terpenes and in solutions of alkali hydroxides. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza ≥98%