Learn More
4-cloro-2-(trifluorometil)pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| CAS | 1514-96-1 |
| Fórmula molecular | C5H2ClF3N2 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H2ClF3N2/c6-3-1-2-10-4(11-3)5(7,8)9/h1-2H |
| SMILES | O[C@@H]1CC2[C@@](CC1)(C)[C@H]3[C@@H]([C@@H](O)C=2)[C@@H]4[C@@](CC3)(C)C(=O)CC4 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2-(trifluorometil)pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 182.53 |