Learn More
4-Cloro-2-(trifluorometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492209 1 g 1 g
15412219 250 mg 250 miligramos
15402219 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492209 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64833.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 131748-14-6 | C6H3ClF3N | 181.54 g/mol
Chloro(trifluoromethyl)pyridines derivatives are used as model substrates for regioexhaustive functionalization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los derivados de cloro(trifluorometil)piridinas se utilizan como sustratos modelo para la funcionalización regioexhaustiva.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131748-14-6
Fórmula molecular C6H3ClF3N
Peso molecular (g/mol) 181.54
Número MDL MFCD07368047
Clave InChI FZINIBTZNSPWQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-4-chloropyridine, pyridine,4-chloro-2-trifluoromethyl, pubchem15520, acmc-209bnu, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyridine, 2-trifluoro methyl-4-chloro pyridine
PubChem CID 14761442
Nombre IUPAC 4-cloro-2-(trifluorometil)piridina
SMILES FC(F)(F)C1=NC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Color Incolora
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.54
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido