Learn More
Ácido 4-cloro-2-(trifluorometil)fenilborónico, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11996131 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11996131 5 g 5 g
11976131 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11996131 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445380050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 313545-41-4
Fórmula molecular C7H5BClF3O2
Peso molecular (g/mol) 224.38
Clave InChI YAPBOBGBYQQYHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylboronicacid, pubchem5158, acmc-20aic7
PubChem CID 2763244
Nombre IUPAC ácido [4-cloro-2-(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)C(F)(F)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.38
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.