Learn More
Isocianato de 4-cloro-2-(trifluorometil)fenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352297 1 g 1 g
11362297 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09850.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16588-69-5 | C8H3ClF3NO | 221.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16588-69-5
Fórmula molecular C8H3ClF3NO
Peso molecular (g/mol) 221.56
Número MDL MFCD00013873
Clave InChI SBDPJLJFODHSFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 4-chloro-1-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylisocyanate, 5-chloro-2-isocyanatobenzotrifluoride, timtec-bb sbb006655, 4-chloro-2-trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem4450, acmc-1c7bp, 4-chloro-2-trifluoromethylphenyl isocyanate, 4-chloro-2-trifluoromethyl-isocyanatobenzene
PubChem CID 2733264
Nombre IUPAC 4-cloro-1-isocianato-2-(trifluorometil)benceno
SMILES FC(F)(F)C1=C(C=CC(Cl)=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densidad 1.467
Punto de ebullición 114°C to 115°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.501
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 2214336
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.57
Porcentaje de pureza 97%