Learn More
Ácido 4-cloro-2-(trifluorometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.57 |
| Porcentaje de pureza | 97% |