Learn More
Ácido 4-cloro-2-(trifluorometil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492010 10 g 10 g
11482010 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492010 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28351.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 313545-41-4 | C7H5BClF3O2 | 224.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 313545-41-4
Fórmula molecular C7H5BClF3O2
Peso molecular (g/mol) 224.37
Número MDL MFCD04973086
Clave InChI YAPBOBGBYQQYHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylboronicacid, pubchem5158, acmc-20aic7
PubChem CID 2763244
Nombre IUPAC ácido [4-cloro-2-(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)C(F)(F)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 180°C to 182°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.38
Porcentaje de pureza 97%