Learn More
4-Cloro-2-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11471270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11471270 1 g 1 g
11481270 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471270 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26360.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 320-43-4
Fórmula molecular C8H4ClF3O
Peso molecular (g/mol) 208.564
Número MDL MFCD03092987
Clave InChI AHFINSWGYAZBOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-trifluoromethyl-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-2-trifluoromethyl, pubchem2479, acmc-1ad3e, ksc496c8d, 4-chloro-2-trifluoromethyl-benzaldehyde
PubChem CID 2779017
Nombre IUPAC 4-cloro-2-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Índice de refracción 1.496
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.57
Porcentaje de pureza 97%