Learn More
4-Cloro-2-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430377 25 g 25 g
11440377 100 g 100 g
11450377 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21755.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.73€
    34.65€ / 25 g
    Ahorro 5.08€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 445-03-4 | C7H5ClF3N | 195.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 445-03-4
Fórmula molecular C7H5ClF3N
Peso molecular (g/mol) 195.57
Número MDL MFCD00007841
Clave InChI CVINWVPRKDIGLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-chloro-2-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-chloro-2-trifluoromethyl, 2-amino-5-chlorobenzo trifluoride, 5-chloro-2-aminobenzotrifluoride, 2-amino-5-chloro-trifluorotoluene, 2-trifluoromethyl-4-chloro-aniline, 2-trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 4-chloro-2-trifluoromethyl-phenylamine
PubChem CID 67961
Nombre IUPAC 4-cloro-2-(trifluorometil)anilina
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 8°C to 9°C
Densidad 1.386
Punto de ebullición 66°C to 67°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.507
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 2366801
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.57
Porcentaje de pureza 97%