Learn More
Cloruro de 4-cloro-2-(trifluorometoxi)benzoilo, 97 %
Código de producto. 15418745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418745 250 mg 250 miligramos
15406917 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34011.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1261779-42-3
Fórmula molecular C8H3Cl2F3O2
Peso molecular (g/mol) 259.005
Número MDL MFCD18393813
Clave InChI ZYZNCCXCNJYIHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-trifluoromethoxy benzoyl chloride
PubChem CID 66523565
Nombre IUPAC cloruro de 4-cloro-2-(trifluorometoxi)benzoilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)OC(F)(F)F)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido