Learn More
4-cloro-2-(trifluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10521322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10521322 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10622073 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10367444 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10521322 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW03561CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175205-77-3
Fórmula molecular C7H5ClF3NO
Peso molecular (g/mol) 211.568
Número MDL MFCD00153102
Clave InChI UCFTYLMKCJPWBX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2781526
Nombre IUPAC 4-cloro-2-(trifluorometoxi)anilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)OC(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
% mín. CAS 97.0
Cantidad 250 mg
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Sinónimo 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline, 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-trifluoromethoxy, pubchem2960, chlorotrifluoromethoxyphenylamine, benzenamine,4-chloro-2-trifluoromethoxy, 2-amino-5-chlorophenyl trifluoromethyl ether, 2-amino-5-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline; 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.57
Porcentaje de pureza 97%