Learn More
4-cloro-2-(trifluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15487057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487057 250 mg 250 miligramos
15477057 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34133.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 4-cloro-2-(trifluorometoxi)anilina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Poco soluble en agua; 0,25 g/l a 25 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175205-77-3
Fórmula molecular C7H5ClF3NO
Peso molecular (g/mol) 211.568
Número MDL MFCD00153102
Clave InChI UCFTYLMKCJPWBX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2781526
Nombre IUPAC 4-cloro-2-(trifluorometoxi)anilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)OC(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Punto de fusión 31°C to 33°C
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Forma física Polvo cristalino
Número UN UN2811
Sinónimo 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline, 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-trifluoromethoxy, pubchem2960, chlorotrifluoromethoxyphenylamine, benzenamine,4-chloro-2-trifluoromethoxy, 2-amino-5-chlorophenyl trifluoromethyl ether, 2-amino-5-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline; 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine
Punto de ebullición 82°C (15 mmHg)
Información de solubilidad Sparingly soluble in water 0.25g/L @25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.57
Porcentaje de pureza 97%