Learn More
4-cloro-2-trifluoroacetilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-trifluoroacetylaniline |
| CAS | 154598-53-5 |
| Fórmula molecular | C8 H5 Cl F3 N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Ethanone, 1-(2-amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoro- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5ClF3NO/c9-4-1-2-6(13)5(3-4)7(14)8(10,11)12/h1-3H,13H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1-(2-amino-5-clorofenil)-2,2,2-trifluoroetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 223.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0012 |