Learn More
4-Cloro-2-fenilquinolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10448900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10448900 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
1 options
Código de producto. 10448900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164870025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-phenylquinoline
Nombre de nota 99%
CAS 4979-79-7
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 62°C to 64°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H10ClN
Número MDL MFCD00160641
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-chloro-2-phenyl-quinoline, 4-chloro-2-phenyquinoline, 2-phenyl-4-chloroquinoline, 4-chloro-2-phenyl-quinolin, 4-chloro-2-phenyl quinoline
Clave InChI GLVDSTVYOFXBKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3C(=C2)Cl
Nombre IUPAC 4-cloro-2-fenilquinolina
Peso molecular (g/mol) 239.71
PubChem CID 278376
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.71
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo