Learn More
4-cloro-2-oxo-2H-cromeno-3-carbaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde |
| CAS | 50329-91-4 |
| Fórmula molecular | C10H5O3Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H5ClO3/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-10(13)7(9)5-12/h1-5H |
| SMILES | ClC1=C(C=O)C(=O)Oc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2-oxocromeno-3-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 208.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.9927 |