Learn More
4-Cloro-2-nitrotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410997 500 g 500 g
11400997 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23382.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 89-59-8 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-59-8
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00007215
Clave InChI SQFLFRQWPBEDHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-chlorotoluene, benzene, 4-chloro-1-methyl-2-nitro, 4,2-chloronitrotoluene, p-chloro-o-nitrotoluene, toluene, 4-chloro-2-nitro, 4-chloro-1-methyl-2-nitro-benzene, ccris 3116, 4-chlor-2-nitrotoluol, pubchem18919
PubChem CID 6975
Nombre IUPAC 4-cloro-1-metil-2-nitrobenceno
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-nitrotoluene
Punto de fusión 34°C to 38°C
Punto de ebullición 242°C
Temperatura de inflamación 120°C (248°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN3457
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 99%