Learn More
4-Cloro-2-nitrotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400997 100 g 100 g
11410997 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23382.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 89-59-8 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-59-8
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00007215
Clave InChI SQFLFRQWPBEDHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-chlorotoluene, benzene, 4-chloro-1-methyl-2-nitro, 4,2-chloronitrotoluene, p-chloro-o-nitrotoluene, toluene, 4-chloro-2-nitro, 4-chloro-1-methyl-2-nitro-benzene, ccris 3116, 4-chlor-2-nitrotoluol, pubchem18919
PubChem CID 6975
Nombre IUPAC 4-cloro-1-metil-2-nitrobenceno
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-nitrotoluene
Punto de fusión 34°C to 38°C
Punto de ebullición 242°C
Temperatura de inflamación 120°C (248°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3457
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.