Learn More
4-cloro-2-nitrodifenilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Disperse Yellow 26 |
| CAS | 16611-15-7 |
| Fórmula molecular | C12 H9 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Diphenylamine, 4-chloro-2-nitro- (6CI,8CI), 4-Chloro-2-nitro-N-phenylbenzenamine, 4-Chloro-2-nitrodiphenylamine, C.I. 10348, C.I. Disperse Yellow 26, Disperse Yellow 26, NSC 403663 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9ClN2O2/c13-9-6-7-11(12(8-9)15(16)17)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Nc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2-nitro-N-fenilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 248.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.0353 |