Learn More
Cloruro de 4-cloro-2-nitrobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10001764 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10001764 1 g 1 g
10396314 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10001764 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 187950010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 938-71-6 | C7H5Cl2NO2 | 206.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 938-71-6
Fórmula molecular C7H5Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 206.02
Número MDL MFCD00007216
Clave InChI QBIQAXWMONJLNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-nitrobenzyl chloride, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitrobenzene, 4-chloro-2-nitrobenzylchloride, acmc-20amlj, benzene, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitro, 2-nitro-4-chlorobenzyl chloride, omphlgrocarzou-uhfffaoysa, .alpha.,4-dichloro-2-nitrotoluene
PubChem CID 598399
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=CC(CCl)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
Punto de fusión 38°C to 44°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H3(NO2)CH2Cl
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 4-cloro-1-(clorometilo)-2-nitrobenceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.03
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.