Learn More
Ácido 4-cloro-2-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475303 25 g 25 g
11485303 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475303 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12872.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6280-88-2 | C7H4ClNO4 | 201.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6280-88-2
Fórmula molecular C7H4ClNO4
Peso molecular (g/mol) 201.56
Número MDL MFCD00007214
Clave InChI JAHIPDTWWVYVRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-nitrobenzoicacid, benzoic acid, 4-chloro-2-nitro, 4-chloro-2-nitro-benzoic acid, acmc-1b6vn, ksc353a2d, 2-carboxy-5-chloronitrobenzene, benzoicacid, 4-chloro-2-nitro, 2-nitro-4-chlorobenzoic acid anion
PubChem CID 80475
Nombre IUPAC ácido 4-cloro-2-nitrobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 142°C to 146°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 2051370
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.57
Porcentaje de pureza 97%