Learn More
4-cloro-2-nitroanilina, TRC
Código de producto. 30362679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362679 1 g -
30356418 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30362679 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3695551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-63-4
Fórmula molecular C6 H5 Cl N2 O2
Peso molecular (g/mol) 172.57
Sinónimo Aniline, 4-chloro-2-nitro- (8CI), 4-Chloro-2-nitrobenzenamine, (4-Chloro-2-nitrophenyl)amine, 1-Amino-2-nitro-4-chlorobenzene, 2-Nitro-4-chloroaniline, 4-Chloro-2-nitroaniline, Azoene Fast Red 3GL Base, Daito Red Base 3GL, Devol Red F, Diazo Fast Red 3GL, Fast Red 2NC Base, Fast Red 3GL Base, Fast Red 3GL Special Base, Fast Red Base 3JL, Hiltonil Fast Red 3GL Base, Kayaku Fast Red 3GL Base, Mitsui Red 3GL Base, NSC 3546, Naphthanil Red 3G Base, Naphtoelan Fast Red 3GL Base, PCON, PCONA, Red 3G base, Red Base 3GL, Red Base Ciba VI, Red Base Irga VI, Shinnippon Fast Red 3GL Base, p-Chloro-o-nitroaniline
Nombre IUPAC 4-cloro-2-nitroanilina
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-nitroaniline
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.004