Learn More
4-Cloro-2-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463657 5000 g 5000 g
11453657 250 g 250 g
11443657 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18143.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 89-63-4 | C6H5ClN2O2 | 172.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-cloro-2-nitroanilina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (0,5 g/l).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes y bases oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-63-4
Fórmula molecular C6H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 172.57
Número MDL MFCD00007836
Clave InChI PBGKNXWGYQPUJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 4-chloro-2-nitro, p-chloro-o-nitroaniline, pcon, 2-nitro-4-chloroaniline, red salt nbgl, devol red f, devol red salt f, red base ciba vi, red base irga vi, red salt ciba vi
PubChem CID 6979
Nombre IUPAC 4-cloro-2-nitroanilina
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-nitroaniline
Punto de fusión 114°C to 118°C
Densidad 1.37
Temperatura de inflamación 191°C (375°F)
Olor Weak, Characteristic
Cantidad 5000 g
Número UN UN2237
Beilstein 512436
Información de solubilidad Soluble in water (0.5g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.57
Porcentaje de pureza 98%