Learn More
4-Cloro-2-metiltiopirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10552951 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10552951 50 g 50 g
10347770 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10552951 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163330500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 49844-90-8 | C5H5ClN2S | 160.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49844-90-8
Fórmula molecular C5H5ClN2S
Peso molecular (g/mol) 160.62
Número MDL MFCD00006083
Clave InChI DFOHHQRGDOQMKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-methylthio pyrimidine, 4-chloro-2-methylthiopyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2-methylthio, 4-chloro-2-methylmercapto pyrimidine, zlchem 575, pubchem15403, pubchem15764, acmc-1asbn
PubChem CID 97113
Nombre IUPAC 4-cloro-2-metilsulfanilpirimidina
SMILES CSC1=NC=CC(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine
Punto de fusión -2.0°C
Densidad 1.3810g/mL
Punto de ebullición 139.0°C to 140.0°C (36.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6004
Cantidad 50 g
Beilstein 23, 371
Gravedad específica 1.381
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.63
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.