Learn More
4-Cloro-2-metiltiopirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10347770 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10347770 10 g 10 g
10552951 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10347770 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163330100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 49844-90-8 | C5H5ClN2S | 160.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49844-90-8
Fórmula molecular C5H5ClN2S
Peso molecular (g/mol) 160.62
Número MDL MFCD00006083
Clave InChI DFOHHQRGDOQMKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-methylthio pyrimidine, 4-chloro-2-methylthiopyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2-methylthio, 4-chloro-2-methylmercapto pyrimidine, zlchem 575, pubchem15403, pubchem15764, acmc-1asbn
PubChem CID 97113
Nombre IUPAC 4-cloro-2-metilsulfanilpirimidina
SMILES CSC1=NC=CC(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine
Punto de fusión -2.0°C
Densidad 1.3810g/mL
Punto de ebullición 139.0°C to 140.0°C (36.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6004
Cantidad 10 g
Beilstein 23, 371
Gravedad específica 1.381
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.63
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.