Learn More
4-Cloro-2-(metiltio)pirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11477014
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11477014 10 g 10 g
11487014 50 g 50 g
11497014 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11477014 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21481.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 49844-90-8 | C5H5ClN2S | 160.62 g/mol
It finds it application as a building block used in medicinal chemistry synthesis. 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine is used in the total synthesis of the marine alkaloid variolin B1 and 2-hydroxy-4-pyrimidinecarboxylic acid. It is also used in the synthesis of 2,4-disubstituted pyrimidines, a novel class of KDR kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como compuesto básico utilizado en síntesis química médica. La 4-cloro-2-metiltiopirimidina se utiliza en la síntesis total del alcaloide marino variolina B1 y el ácido 2-hidroxi-4-pirimidincarboxílico. También se usa en la síntesis de pirimidinas 2,4-disustituidas, una nueva clase de inhibidores de KDR.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases, el agua/humedad, el calor y la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 49844-90-8
Fórmula molecular C5H5ClN2S
Peso molecular (g/mol) 160.62
Número MDL MFCD00006083
Clave InChI DFOHHQRGDOQMKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-methylthio pyrimidine, 4-chloro-2-methylthiopyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2-methylthio, 4-chloro-2-methylmercapto pyrimidine, zlchem 575, pubchem15403, pubchem15764, acmc-1asbn
PubChem CID 97113
Nombre IUPAC 4-cloro-2-metilsulfanilpirimidina
SMILES CSC1=NC=CC(Cl)=N1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Punto de fusión ∼-2°C
Densidad 1.38
Punto de ebullición 118°C to 120°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.6 00
Cantidad 10 g
Número UN UN1760
Beilstein 118042
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.63
Porcentaje de pureza 98%