Learn More
4-Cloro-2-metiltieno[2,3-d]pirimidina, TRC
Código de producto. 30351048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351048 100 mg -
30362059 50 mg 50 miligramos
30359142 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30351048 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC368935100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56843-79-9
Fórmula molecular C7H5ClN2S
Peso molecular (g/mol) 184.65
Nombre IUPAC 4-cloro-2-metiltiileno[2,3-d]pirimidina
SMILES Cc1nc(Cl)c2ccsc2n1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClN2S/c1-4-9-6(8)5-2-3-11-7(5)10-4/h2-3H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.9862