Learn More
4-Cloro-2-metilquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467227 1 g 1 g
11477227 5 g 5 g
11487227 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15002.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4295-06-1 | C10H8ClN | 177.63 g/mol
4-Chloroquinaldine is used in the preparation of 4-phenyl-hydrazinoquinaldine
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-cloroquinaldina se utiliza en la preparación de 4-fenil-hidracinoquinaldina
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4295-06-1
Número MDL MFCD00006757
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methylquinoline
Punto de fusión ∼25°C
Densidad 0.881
Punto de ebullición 269°C to 270°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C10H8ClN
Índice de refracción 1.622
Cantidad 1 g
Beilstein 3522
Sinónimo 4-chloroquinaldine, quinoline, 4-chloro-2-methyl, 4-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-4-chloroquinoline, quinaldine, 4-chloro, 4-chloro-quinaldine, acmc-20a2ui, 4-chloroquinaldine hcl, quinoline,4-chloro-2-methyl
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI HQAIROMRVBVWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2C(=C1)Cl
Nombre IUPAC 4-Cloro-2-metilquinolina
Peso molecular (g/mol) 177.63
PubChem CID 77973
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.63
Porcentaje de pureza 97%