Learn More
4-Cloro-2-metilpiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15401139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15401139 1 g 1 g
15411139 5 g 5 g
15421139 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15401139 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64093.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3678-63-5 | C6H6ClN | 127.571 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3678-63-5
Fórmula molecular C6H6ClN
Peso molecular (g/mol) 127.571
Número MDL MFCD00038833
Clave InChI DAOZBJCTEPJGES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-picoline, 2-methyl-4-chloropyridine, 4-chloro-2-methyl-pyridine, pyridine, 4-chloro-2-methyl, p-chloropicoline, 4-chloropicoline, 4-chloro-2-picolin, acmc-20amln, pubchem2071
PubChem CID 581392
Nombre IUPAC 4-cloro-2-metilpiridina
SMILES CC1=NC=CC(=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methylpyridine
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.15 g/mL
Punto de ebullición 54°C to 56°C (15 mmHg)(literature)
Índice de refracción 1.5205
Cantidad 1 g
Beilstein 107196
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.57
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido