Learn More
4-Cloro-2-metilfenilo isocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378445 5 g 5 g
11368445 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378445 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10470.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37408-18-7 | C8H6ClNO | 167.592 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37408-18-7
Fórmula molecular C8H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 167.592
Número MDL MFCD00019914
Clave InChI FTZJLXIATZSKIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-methylphenyl isocyanate, 4-chloro-2-methylphenylisocyanate, 4-chloro-o-tolyl isocyanate, benzene, 4-chloro-1-isocyanato-2-methyl, 4-chloro-1-isocyanato-2-methyl-benzene, acmc-20amlp, 4-chloro-2-methylbenzenisocyanate, #, 4-chloranyl-1-isocyanato-2-methyl-benzene
PubChem CID 142157
Nombre IUPAC 4-cloro-1-isocianato-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
Punto de fusión 36°C to 40°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2803097
Punto de ebullición 103°C (13 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.6
Porcentaje de pureza 98%