Learn More
4-cloro-2-metilfenol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-methylphenol |
| CAS | 1570-64-5 |
| Fórmula molecular | C7 H7 Cl O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | o-Cresol, 4-chloro- (7CI,8CI), 4-Chloro-2-methylphenol, 4-Chloro-2-cresol, 4-Chloro-o-cresol, 4-Chlorocresol, 5-Chloro-2-hydroxytoluene, NSC 2851, PCOC, p-Chloro-o-cresol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(Cl)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2-metilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 142.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0185 |