Learn More
4-Chloro-2-methylphenol, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10666744 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10666744 25 g Glass Bottle 25 g
10617124 5 g Glass Bottle 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10666744 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109470250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1570-64-5
Fórmula molecular C7H7ClO
Peso molecular (g/mol) 142.582
Número MDL MFCD00002321
Clave InChI RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-o-cresol, 2-methyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-cresol, p-chloro-o-cresol, phenol, 4-chloro-2-methyl, o-cresol, 4-chloro, 4-chloro-2-methyl phenol, 4-chloro-2-methyl-phenol, 5-chloro-2-hydroxytoluene, unii-297v63w9ri
PubChem CID 14855
ChEBI CHEBI:1800
Nombre IUPAC 4-cloro-2-metilfenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methylphenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 43.0°C to 46.0°C
Punto de ebullición 220.0°C to 225.0°C
Temperatura de inflamación 103°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal ClC6H3(CH3)OH
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.58
Porcentaje de pureza 97%