Learn More
4-Cloro-2-metilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11316826 5 g 5 g
11326826 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04164.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1570-64-5 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1570-64-5
Fórmula molecular C7H7ClO
Peso molecular (g/mol) 142.582
Número MDL MFCD00002321
Clave InChI RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-o-cresol, 2-methyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-cresol, p-chloro-o-cresol, phenol, 4-chloro-2-methyl, o-cresol, 4-chloro, 4-chloro-2-methyl phenol, 4-chloro-2-methyl-phenol, 5-chloro-2-hydroxytoluene, unii-297v63w9ri
PubChem CID 14855
ChEBI CHEBI:1800
Nombre IUPAC 4-cloro-2-metilfenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methylphenol
Punto de fusión 45°C to 48°C
Densidad 1.2
Punto de ebullición 220°C to 225°C
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3437
Beilstein 1906684
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 97%