Learn More
Ácido 4-cloro-2-metilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-methylbenzoic Acid |
| CAS | 7499-07-2 |
| Fórmula molecular | C8H7ClO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Chloro-o-toluic Acid, NSC 407521 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1cc(Cl)ccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-cloro-2-metilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 170.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0135 |