Learn More
Ácido 4-cloro-2-metilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372289 5 g 5 g
11362289 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372289 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27262.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7499-07-2 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7499-07-2
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.59
Número MDL MFCD00045852
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methylbenzoic acid
Punto de fusión 170°C to 174°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-chloro-2-methylbenzoicacid, 4-chloro-o-toluic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-methyl, 2-methyl-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-methyl-benzoic acid, pubchem4570, acmc-1bjnb, o-toluic acid, 4-chloro, ksc497q4r, 4-chloro-2-methylbenzoic acid
Clave InChI XXFKOBGFMUIWDH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-cloro-2-metilbenzoico
PubChem CID 348269
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 98%