Learn More
Ácido 4-cloro-2-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10561323 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10561323 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10395492 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10561323 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor TL00910EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7499-07-2
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.59
Número MDL MFCD00045852
Clave InChI XXFKOBGFMUIWDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-methylbenzoicacid, 4-chloro-o-toluic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-methyl, 2-methyl-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-methyl-benzoic acid, pubchem4570, acmc-1bjnb, o-toluic acid, 4-chloro, ksc497q4r, 4-chloro-2-methylbenzoic acid
PubChem CID 348269
Nombre IUPAC ácido 4-cloro-2-metilbenzoico
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methylbenzoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.59
Porcentaje de pureza 97%