Learn More
4-cloro-2-metilanilina, TRC
Código de producto. 30351085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30351085 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30351085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3498005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methylaniline (4-Chloro-o-toluidine)
CAS 95-69-2
Fórmula molecular C7 H8 Cl N
Cantidad 5 g
Sinónimo o-Toluidine, 4-chloro- (8CI), 4-Chloro-2-methylbenzenamine, (4-Chloro-2-methylphenyl)amine, 2-Amino-5-chlorotoluene, 2-Methyl-4-chloroaniline, 2-Methyl-4-chlorobenzenamine, 3-Chloro-6-aminotoluene, 4-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-2-toluidine, 4-Chloro-6-methylaniline, 4-Chloro-o-toluidine, 5-Chloro-2-aminotoluene, Daito Red Base TR, Fast Red 5CT Base, Fast Red Base TR, Fast Red TR Base, Fast Red TR-T Base, Fast Red TRO Base, Kako Red TR Base, Mitsui Red TR Base, NSC 4979, Red Base NTR, Red TR Base, Sanyo Fast Red TR Base, p-Chloro-o-toluidine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
SMILES Cc1cc(Cl)ccc1N
Nombre IUPAC 4-cloro-2-metilanilina
Peso molecular (g/mol) 141.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0345