Learn More
4-cloro-2-metilanilina clorhidrato, TRC
Código de producto. 30135322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135322 2.5 g 2.50 g
18002010 500 mg 500 miligramos
18012720 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135322 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3744802.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3165-93-3
Fórmula molecular C7H8ClN • HCl
Peso molecular (g/mol) 141.603646
Sinónimo Benzenamine, 4-chloro-2-methyl-, hydrochloride (9CI), o-Toluidine, 4-chloro-, hydrochloride (8CI), 2-Methyl-4-chloroaniline hydrochloride, 4-Chloro-2-methylaniline hydrochloride, 4-Chloro-2-methylbenzenamine hydrochloride, 4-Chloro-o-toluidine hydrochloride, Azogene Fast Red TR, C.I. 37085, Devol Red K, Devol Red TR, Neutrosel Red TRVA, p-Chloro-o-toluidine hydrochloride, 4-Chloro-2-methylaniline Hydrochloride
Nombre IUPAC 4-cloro-2-metilanilina; Cloruro
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methylaniline Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClN.ClH/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;/h2-4H,9H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0112
Porcentaje de pureza >95%