Learn More
Alfa Aesar™ 4'-Cloro-2'-metilacetanilida, 97 %
Código de producto. 11440467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
11440467 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11440467 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B22371.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Chloro-2'-methylacetanilide
CAS 5202-86-8
Punto de fusión 139°C to 140°C
Fórmula molecular C9H10ClNO
Número MDL MFCD00027399
Cantidad 10 g
Beilstein 2087943
Sinónimo 4-chloro-2-methylacetanilide, n-4-chloro-2-methylphenyl acetamide, acetamide, n-4-chloro-2-methylphenyl, 4'-chloro-2'-methylacetanilide, maybridge1_000114, 4-chloro-2-methylaceta-nilide, acetamide,n-4-chloro-2-methylphenyl, n-4-chloro-2-methyl-phenyl-acetamide
Clave InChI WMHHXYOPEQARIN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)NC(=O)C
Nombre IUPAC N-(4-cloro-2-metilfenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 183.635
PubChem CID 78877
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.64
Porcentaje de pureza 97%