Learn More
4-Cloro-2-metil-6-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425906 1 g 1 g
11435906 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22253.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62790-50-5 | C7H7ClN2O2 | 186.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62790-50-5
Fórmula molecular C7H7ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 186.60
Número MDL MFCD01320687
Clave InChI QDSCDFKGUAONPC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 182355
Nombre IUPAC 4-cloro-2-metil-6-nitroanilina
SMILES CC1=CC(Cl)=CC(=C1N)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
Punto de fusión 121°C to 123°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-chloro-2-methyl-6-nitrophenylamine, acmc-1b9ic, 2-amino-5-chloro-3-nitrotoluene, 2-methyl-4-chloro-6-nitroaniline, 4-chloro-2-methyl-6-nitrobenzenamine, 2-amino-5-chloro-3-methylnitrobenzene, benzenamine,4-chloro-2-methyl-6-nitro, benzenamine, 4-chloro-2-methyl-6-nitro
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.6
Porcentaje de pureza 98%